missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Seladelpar sodium salt, MedChemExpress

Código de producto. 16410258
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16410258 5 mg 5 miligramos
16467788 10 mg 10 miligramos
16443747 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16410258

Marca: Medchem Express HY19522A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Seladelpar sodium salt (MBX-8025) is an orally active, potent and specific PPARδ agonist with an EC50 of 2 nM, showing more than 750-fold and 2500-fold selectivity over the PPARα and PPARγ receptors, respectively.

Seladelpar sodium salt (MBX-8025) is an orally active, potent and specific PPARδ agonist with an EC50 of 2 nM, showing more than 750-fold and 2500-fold selectivity over the PPARα and PPARγ receptors, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Seladelpar sodium salt
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22F3NaO5S
Cantidad 5 mg
Sinónimo MBX-8025 sodium salt RWJ-800025 sodium salt
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (107.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])COC1=CC=C(SC[C@H](OCC)COC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)C=C1C
Peso molecular (g/mol) 466.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.45
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.