Learn More
Kinematica™ Tapa de seguridad para accesorio de mezclado
Tienda Kinematica Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Accesorio de mezclado MBA 1000
Accesorio de mezclado MBA 250
Accesorio de mezclado MBA 500
Altura (métrico):
128 mm
149 mm
228 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Tapa de seguridad |
| Altura (métrico) | 128 mm |
| Material | Cristal de protección |
| Para utilizar con (equipo) | Accesorio de mezclado MBA 250 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur