Learn More
3M™ Casco de seguridad SecureFit™ X5500, con ventilación, CE
Código de producto. 17375333
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
De color verde y de alta viscosidad
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Color unitSize
17375333 Naranja paquete de 4
17335333 Amarillo paquete de 4
17345333 Azul paquete de 4
17355333 Verde paquete de 4
17365333 Rojo paquete de 4
17385333 Negro paquete de 4
17395333 De color verde y de alta viscosidad paquete de 4
7 options
Código de producto. 17375333
Marca: 3M™ 7100175596
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Casco de seguridad 3M™ SecureFit™ con posicionamiento ajustable y sistema de suspensión de trinquete de 4 puntos fácil de ajustar que cuenta con tecnología de difusión de presión 3M™. El sensor 3M™ UVicator™ indica sobreexposición a la radiación UV.
  • Protección para la cabeza segura y cómoda contra la caída de pequeños objetos y para uso industrial general
  • El sistema de suspensión incorpora la exclusiva tecnología patentada de difusión de presión 3M™
  • La suspensión de trinquete de 4 puntos permite al usuario personalizar la altura y el ajuste gracias a los diversos niveles de ajuste vertical
  • Los orificios de ventilación permiten que el aire fluya a través del casco
  • Los orificios de ventilación opcionales permiten que el aire fluya a través del casco
  • Inspirado en los cascos de escalada con un diseño sin ala para despejar la visibilidad hacia arriba
  • El disco del sensor 3M™ UVicator™ le indica cuándo el casco ha superado el nivel permitido de exposición a la radiación UV y es el momento de reemplazarlo
  • Se puede añadir material reflectante 3M™ Scotchlite™ para aumentar la visibilidad en condiciones de poca luz
  • También se puede añadir material reflectante 3M™ Scotchlite™ para aumentar la visibilidad en condiciones de poca luz
  • Homologado para deformación lateral (LD)
  • Homologado para deformación lateral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Naranja
Para utilizar con (aplicación) Construcción, silvicultura, petróleo y gas
Material ABS
Tipo de producto Casco de seguridad
Tipo de suspensión Trinquete de 4 puntos
Ventilado/a