Learn More
3M™ Casco de seguridad SecureFit™ X5000, con ventilación, 1000 V, CE
Descripción
- Protección para la cabeza segura y cómoda para trabajar a alturas y otros trabajos industriales peligrosos
- El sistema de suspensión incorpora la exclusiva tecnología patentada de difusión de presión 3M™
- El sistema de selección de correa de barbilla de 4 puntos exclusivo 3M permite al usuario cambiar entre las normas EN 12492 (cascos para montañistas) y EN 397 (cascos de seguridad industrial)
- La suspensión de trinquete de 6 puntos permite al usuario personalizar la altura y el ajuste gracias a los diversos niveles de ajuste vertical
- Inspirado en los cascos de escalada con un diseño sin ala para despejar la visibilidad hacia arriba
- Las ranuras y las pinzas accesorias son compatibles con una gran variedad de protectores faciales 3M, orejeras y otros accesorios
- El disco del sensor 3M™ UVicator™ le indica cuándo el casco ha superado el nivel permitido de exposición a la radiación UV y es el momento de reemplazarlo
- Certificado según EN12492 o EN397 (dependiendo de la configuración de la correa para la barbilla) y estándar EN50365 1000 V CA
- Homologado para deformación lateral (LD)
- ABS estabilizado ante UV
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Para utilizar con (aplicación) | Construcción, silvicultura, petróleo y gas |
| Material | ABS |
| Tipo de producto | Casco de seguridad |
| Tipo de suspensión | Trinquete de difusión de presión de 6 puntos |
| Ventilado/a | Sí |