Learn More
3M™ Gafas de seguridad SecureFit™ serie SF600
Descripción
- Lentes de clase óptica 1 aptas para un uso prolongado
- El diseño proporciona cobertura y un buen campo de visión basado en dos lentes en un diseño parcialmente sin reborde
- Ofrecen protección contra la radiación ultravioleta (UV) de acuerdo con las normas europeas
- Peso: 27 g
- Tecnología de difusión de la presión en la sien 3M™ para un ajuste cómodo y seguro
- Almohadillas suaves para la nariz para un ajuste cómodo
- Excelente revestimiento antivaho Scotchgard™ que cumple con K y N en las gafas estándar transparentes, grises y ámbar
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Resistente a los arañazos |
| Color | Negro |
| Tinción de lente | Pantalla de soldadura con tono 5.0 |
| Para utilizar con (equipo) | Gafas de seguridad SecureFit™ serie SF600 |
| Color de marco | Gris |
| N.° por paquete | 20/paq. |
| Material | Espuma de celda cerrada termoformada |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Policarbonato |
| Protección UV | Sí |