Learn More
3M™ Gafas de seguridad SecureFit™
Código de producto. p-4625735
Click to view available options
Tinción de lente:
Gris
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
Código de producto. 15719827
Marca: 3M™ 7100112180
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tecnología de difusión de la presión en la sien que ayuda a difundir la presión sobre la oreja para mejorar la comodidad de la montura
  • Eliminan la necesidad de contar con varios tamaños de montura en las zonas de trabajo gracias a su función de autoajuste
  • El ajuste seguro y a presión evita el deslizamiento incluso durante el movimiento
  • El revestimiento antivaho garantiza que las lentes no se empañarán en condiciones de humedad y calor
  • El revestimiento antiarañazos protege las lentes frente a arañazos, cortes y rozaduras
  • Las lentes de policarbonato absorben el 99,9 % de UVA y UVB hasta 380 nm
  • Número de catálogo 3M SF201AF, SF201AS, SF202AF, SF202AS, SF203AF
Compliance
Cumple las normas ANSI Z87.1-2015 y CSA Z94.3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3
Revestimiento de lente Resistente a los arañazos
Tinción de lente Transparente
Modelo SF201AS
N.° por paquete 20/paq.
Estilo de patillas Tecnología exclusiva de difusión de la presión en la sien 3M de autoajuste
Lens Material Policarbonato
Frame Type Sin marco