Learn More
3M™ Gafas de seguridad SecureFit™, revestimiento antiniebla/antiarañazos (K&N)
Descripción
- Reduce la presión sobre la oreja con la tecnología 3M™ de difusión de presión en las patillas
- Las almohadillas nasales suaves y ajustables proporcionan una mayor comodidad
- Las patillas planas y flexibles se combinan fácilmente con las orejeras y proporcionan una sólida protección lateral
- El diseño envolvente ofrece al usuario un amplio campo de visión
- El revestimiento antiniebla 3M™ Scotchgard™ ofrece unas propiedades antiniebla y antirralladuras superiores
- Excelente protección contra la radiación ultravioleta (UV)
- Diseño ligero de 19 g
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Antivaho |
| Descripción | SF406SGAF-BLA-EU |
| Tinción de lente | Naranja |
| Color de marco | Marrón |
| Incluye | |
| Cantidad | 20/caja |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Policarbonato |