Learn More
3M™ SecureFit™ 400X Gafas de seguridad, recubrimiento antiempañante Scotchgard™ (K&N)
Código de producto. p-7163283
Click to view available options
Color de marco:
Amarillo, negro
Azul, gris
Negro
Verde, negro
Verde, transparente
Tinción de lente:
Gris
Gris claro, Interiores/exteriores
Naranja, Espejo
Transparente
bermellón
Ámbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16416380
Marca: 3M™ 7100185268
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las gafas de seguridad SecureFit™ El recubrimiento antiempañante Scotchgard™ ofrece resistencia al empañamiento durante más tiempo que los recubrimientos antiempañantes tradicionales, incluso después de varios lavados.
  • Gafas de seguridad con tecnología de difusión de la presión de la sien 3M™ para mayor comodidad
  • Diseño envolvente para mejorar la seguridad del ajuste y evitar el deslizamiento
  • Puntos en contacto con la sien acolchados para aumentar la comodidad sobre las orejas
  • Puente de nariz suave para un ajuste más cómodo
  • Protector de frente contorneado que proporciona cobertura adicional frente a partículas en suspensión
  • Propiedades antiniebla y antiarañazos superiores que cumplen los requisitos de marcado de K&N de la norma EN166
  • Marcado de la montura: Serie SF400, 3M EN166 FT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE
Revestimiento de lente Antivaho
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas protectoras
Color de marco Verde, transparente
Estilo de patillas Tecnología de difusión de la presión de la sien
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Plástico
Protección UV UV400