Learn More
3M™ Gafas de seguridad SecureFit™ 200
Código de producto. 17941030
Change view
Click to view available options
Tinción de lente:
Gris
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Tinción de lente unitSize
17941030 Gris paquete de 20
17921030 Transparente paquete de 20
17911030 Ámbar paquete de 20
3 options
Código de producto. 17941030
Marca: 3M™ 7100194737
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las 3M™ SecureFit™ serie 200 son unas gafas de seguridad ligeras que cuentan con tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™. El diseño envolvente de nuestras gafas es seguro y cómodo. Están disponibles en varios tintes de lente.
  • Para una comodidad ligera a un precio asequible, utilice las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 200.
  • Nuestras gafas de seguridad pesan solo 18 g y ofrecen un ajuste cómodo. Cuentan con la tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™, que permite que los puntos de contacto de las patillas se ajusten de forma natural al tamaño de la cabeza de cada persona.
  • Las patillas anchas y flexibles sobre las orejas brindan una protección lateral sólida y están diseñadas para usarlas en combinación con orejeras de protección. El diseño envolvente brinda al usuario un amplio campo de visión y ayuda a reducir el deslizamiento debido a los movimientos de la cabeza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Anti-fog, Scratch-resistant
Tinción de lente Gris
Tipo de producto Gafas de seguridad
Material Plástico
Desechables Reusable
Lens Material Plástico
Material del bastidor Plástico
Protección UV None
Frame Type Estándar