Descripción
- Rango de pesaje: 6100 g; legibilidad: 10 mg; reproducibilidad: 10 mg; linealidad: 20 mg
- La oferta promocional caduca el 31-12-2016
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 6,1 kg |
| Legibilidad | 10 mg |
| Incluye | Adaptador de corriente universal, cable de datos USB, tapa de aplicación, tapa antipolvo para balanzas analíticas y anillo protector contra corrientes de aire para balanzas de 0,1 mg. |
| Modelo | 6102 |