Descripción
Las básculas Secura™ le dan la seguridad y la tranquilidad de saber todo el proceso se ha realizado correctamente. Secura™ cuenta con sistemas de protección integrados para garantizar una fiabilidad completa y el cumplimiento de las normativas. Las indicaciones en tiempo real para la nivelación, el ajuste interno automático y la documentación transparente y con el 100 % de trazabilidad con identificadores de muestras y lotes hacen que el trabajo de laboratorio sea más eficiente.
- Pantalla táctil con interfaz gráfica de usuario optimizada para usuarios de laboratorios farmacéuticos
- Función Cal Audit Trail para documentar la calidad de todos los procedimientos de pesaje que realice
- Función de calibración y ajuste interno IsoCal vinculada a la función CAL Audit Trail
- SQmin - monitorización del cumplimiento con los límites de la USP en cuanto a peso mínimo de la muestra
- Protección mediante contraseña de los ajustes de configuración
- LevelControl comprueba continuamente si la balanza está perfectamente calibrada
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BPL, BPF |
| Tipo de conexión | mini USB |
| Capacidad | 21 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil en color |
| Legibilidad | 0,002 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Pesaje analítico |
| Nivelado | Soporte de nivel en tiempo real |
| Linealidad | 0,01 mg |
| Peso mín. de la muestra | 1,64 mg |
| Modelo | Microbalanza |
| Mostrar más |