Learn More
Sartorius™ Balanzas de precisión Secura™
Código de producto. 15470573 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
610 g
6100 g
Legibilidad:
1 mg
10 mg
Modelo:
612
613
6102
Tamaño de la unidad:
1 unidad
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Legibilidad Modelo unitSize
15470573 610 g 1 mg 613 1 unidad
15430573 6100 g 10 mg 6102 1 unidad
15450573 610 g 10 mg 612 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470573 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor SECURA6131CEU
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Features built-in protection systems for complete reliability and regulatory compliance.
  • Sistemas de protección integrados para minimizar el riesgo de obtener resultados incorrectos
  • Mensajes de alarma en tiempo real y guía interactiva para nivelar y evitar resultados imprecisos
  • SQmin para detección automática y monitorización activa para garantizar que se esté en el rango de funcionamiento USP aceptable y obtener así resultados fiables
  • Función de ajuste interno totalmente automática, isoCAL, para alta precisión en todo momento
  • Cal Audit Trail para tener documentación rastreable de todos los datos de calibración y ajuste
  • Documentación segura y clara por muestra e identificadores de lote para mantener un seguimiento perfecto de los datos de pesaje
  • Impresión conforme a GLP-|GMP
  • Funciones de seguridad de contraseña estándar para que no se pueda manipular sin autorización
  • Función directa de PC integrada y conectividad Plug and Work (enchufar y listo) a impresora Sartorius
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión Transferencia de datos directa al PC, Plug and Play a impresora Sartorius
Capacidad 610 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Legibilidad 1 mg
Incluye Adaptador de corriente universal, cubierta de uso, guía de aplicación, cubierta antipolvo para balanzas analíticas y anillo protector contra corrientes de aire para balanzas de 0,1 mg.
Nivelado Soporte de nivel en tiempo real
Linealidad 2 mg
Modelo 613
Repetibilidad 1 mg
Tiempo de estabilización 1 segundo
Tipo Balanza de precisión
Dimensiones (Pr x An x Al) 360 x 218 x 320 mm
Altura (métrico) 209 mm
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 120 mm
Peso (métrico) Muestra: 0,82 g
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz