Learn More
Sartorius™ Balanzas de precisión Secura™
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad:
610 g
6100 g
Legibilidad:
1 mg
10 mg
Modelo:
612
613
6102
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Descripción
- Sistemas de protección integrados para minimizar el riesgo de obtener resultados incorrectos
- Mensajes de alarma en tiempo real y guía interactiva para nivelar y evitar resultados imprecisos
- SQmin para detección automática y monitorización activa para garantizar que se esté en el rango de funcionamiento USP aceptable y obtener así resultados fiables
- Función de ajuste interno totalmente automática, isoCAL, para alta precisión en todo momento
- Cal Audit Trail para tener documentación rastreable de todos los datos de calibración y ajuste
- Documentación segura y clara por muestra e identificadores de lote para mantener un seguimiento perfecto de los datos de pesaje
- Impresión conforme a GLP-|GMP
- Funciones de seguridad de contraseña estándar para que no se pueda manipular sin autorización
- Función directa de PC integrada y conectividad Plug and Work (enchufar y listo) a impresora Sartorius
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de conexión | Transferencia de datos directa al PC, Plug and Play a impresora Sartorius |
| Capacidad | 610 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil en color |
| Legibilidad | 10 mg |
| Incluye | Adaptador de corriente universal, cubierta de uso, guía de aplicación, cubierta antipolvo para balanzas analíticas y anillo protector contra corrientes de aire para balanzas de 0,1 mg. |
| Nivelado | Soporte de nivel en tiempo real |
| Linealidad | 20 mg |
| Modelo | 612 |
| Repetibilidad | 10 mg |
| Tiempo de estabilización | 1 segundo |
| Mostrar más |