missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SECTM1 Monoclonal Antibody (01)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16314334
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16314334 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16314334

Marca: Invitrogen™ MA530843

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This product is preservative free. It is recommended to add sodium azide to avoid contamination (final concentration 0.05%-0.1%). This antibody has specificity for Human SECTM1.

This gene encodes a transmembrane and secreted protein with characteristics of a type 1a transmembrane protein. It is found in a perinuclear Golgi-like pattern and thought to be involved in hematopoietic and/or immune system processes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SECTM1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 01
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica SECTM1
N.º de referencia del gen Q8WVN6
Alias de gen 1810003C24Rik; K12; Protein K-12; secreted and transmembrane 1; secreted and transmembrane 1B; secreted and transmembrane protein 1; secreted and transmembrane protein 1b; SECTM1; Sectm1b; type 1a transmembrane protein
Símbolos de los genes SECTM1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human SECTM1 Protein (Met1-Gly145).
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6398
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.