Learn More
OHAUS™ Bloque de sección
Código de producto. p-7184927 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos de ensayo de 12 mm
Tubos de ensayo de 16 mm
Tubos de ensayo de 20 mm
Tubos de ensayo de 25 mm
Viales de 12 mm
Viales de 15 mm
Viales de 17 mm
Viales de 21 mm
Viales de 28 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
16620462 Viales de 15 mm cada uno
16670462 Tubos de ensayo de 16 mm cada uno
16630462 Viales de 17 mm cada uno
16690462 Tubos de ensayo de 25 mm cada uno
16650462 Viales de 28 mm cada uno
16640462 Viales de 21 mm cada uno
16660462 Tubos de ensayo de 12 mm cada uno
16680462 Tubos de ensayo de 20 mm cada uno
16610462 Viales de 12 mm cada uno
9 options
Código de producto. 16620462
Marca: OHAUS™ 30500573
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios para placas calefactoras-agitadores
Guardian accessories allow end users to have superb versatility. They can create Mini Lab Frames utalizing our large selection of accessories such as Rods, Clamps, Lab Lifts, Uni Blocks, Sectional Blocks, Splash Shields, Stir Bars, Temperature Probes, Achiever Overhead Stirrers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Viales de 15 mm
Tipo Bloque de sección
Material Metal