Learn More
OHAUS™ Bloque de sección
Código de producto. 16610462 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos de ensayo de 12 mm
Tubos de ensayo de 16 mm
Tubos de ensayo de 20 mm
Tubos de ensayo de 25 mm
Viales de 12 mm
Viales de 15 mm
Viales de 17 mm
Viales de 21 mm
Viales de 28 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
16610462 Viales de 12 mm cada uno
16620462 Viales de 15 mm cada uno
16670462 Tubos de ensayo de 16 mm cada uno
16630462 Viales de 17 mm cada uno
16690462 Tubos de ensayo de 25 mm cada uno
16650462 Viales de 28 mm cada uno
16640462 Viales de 21 mm cada uno
16660462 Tubos de ensayo de 12 mm cada uno
16680462 Tubos de ensayo de 20 mm cada uno
9 options
Código de producto. 16610462
Marca: OHAUS™ 30500572
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Accesorios para placas calefactoras-agitadores
Guardian accessories allow end users to have superb versatility. They can create Mini Lab Frames utalizing our large selection of accessories such as Rods, Clamps, Lab Lifts, Uni Blocks, Sectional Blocks, Splash Shields, Stir Bars, Temperature Probes, Achiever Overhead Stirrers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Para utilizar con (equipo) Viales de 12 mm
Tipo Bloque de sección
Material Metal
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.