Learn More
Bochem™ Elevador de secciones
Descripción
- Hoja rígida con mango de madera
- Acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Descripción | Hoja rígida |
| Tipo de mango | Madera |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Longitud de la hoja (métrico) | 50 mm |
| Anchura (métrico) | 0,6 mm |
| Anchura (métrico) de la hoja | 10 mm |