Descripción
Requires
Para encontrar una bomba para usar con esta trampa, vea Bombas.
Para cualquier sistema de liofilización refrigerado mecánicamente; garantiza el procesamiento eficaz de muestras con puntos eutécticos bajos
- La trampa enfriará aproximadamente a -75 °C (-103 °F) con hielo seco y disolvente en su pocillo extraíble
- Se puede utilizar como un colector económico: conecte una muestra el puerto de entrada, una bomba de vacío al puerto de salida y el sistema está completo
- Acero inoxidable con cubierta
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 0,237 in |
| Capacidad (métrico) | 900 ml |
| Diámetro (imperial) | 0,5 in |
| Diámetro (métrico) | 1,27 cm |
| Capacidad | 900 ml |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Evitan que los contaminantes migren a la bomba de vacío |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de liofilización refrigerado |
| Altura (imperial) | 9,75 in |
| Altura (métrico) | 24,76 cm |
| Mostrar más |