missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Secoisolariciresinol diglucoside, MedChemExpress
Descripción
Secoisolariciresinol diglucoside ((S,S)-SDG), the main lignan in wholegrain flaxseed, is known for its beneficial effects including anti-inflammatory, antioxidant, anti-mutagenic, anti-microbial, anti-obesity, hypolipidemic, and neuroprotective effects.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Secoisolariciresinol diglucoside |
| CAS | 257930-74-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C32H46O16 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (S,S)-SDG (S,S)-LGM2605 |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 100 mg/mL (145.62 mM) |
| SMILES | COC1=C(O)C=CC(C[C@H](CO[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)CO)[C@](CO[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)CO)([H])CC4=CC(OC)=C(O)C=C4)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 686.7 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?