missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Secobarbital Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11579030
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11579030 1 mg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11579030 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA175405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

Working Concentration: 1/1K. Sensitivity: 10 ng/mL Secobarbital produces 52% inhibition in a competitive ELISA employing Secobarbital polyclonal antibody.

Secobarbital is a barbiturate derivative drug only found in individuals that have used the drug. It possesses anaesthetic, anticonvulsant, sedative and hypnotic properties. In the United Kingdom, it was known as Quinalbarbitone. Secobarbital binds at a distinct binding site associated with a Cl- ionopore at the GABAA receptor, increasing the duration of time for which the Cl- ionopore is open. The post-synaptic inhibitory effect of GABA in the thalamus is, therefore, prolonged. [National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Database; CID=5193].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Secobarbital
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Alias de gen C12H18N2O3; Meballymal; Quinalbarbital; Quinalbarbitone; Secobarbitone; Seconal
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Secobarbital(5)-BSA.
Método de purificación Purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Chemical
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Molécula diana Chemical
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.