Learn More
Secnidazol, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7227423 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
17780639 1 g 1 g
17790639 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 17780639
Marca: Thermo Scientific Acros 469030010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Secnidazole
Tipo Secnidazole
Forma física Powder
CAS 3366-95-8
Punto de fusión 70°C to 76°C
Espectro infrarrojo Conforms
Envase Frasco de vidrio
Agua ≤6 %
Color Blanco a amarillo
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C7 H11 N3 O3
Línea de productos Life science
Número MDL 00864656
Condiciones de envío No special requirements
Índice Merck XIII 8494
Información de solubilidad Soluble in methanol
Peso molecular (g/mol) 185.18
Porcentaje de pureza ≥97.5%