missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Secnidazole, MedChemExpress

Código de producto. 16468668
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16468668

Marca: Medchem Express HYB1118

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Secnidazole (RP-14539) is an orally active azole antibiotic and a imidazole mitigator of Serratia marcescens virulence.

Secnidazole, as an analog of acylhomoserine lactones, effectively inhibits QS resulting in the attenuation of Pseudomonas aeruginosa pathogenesis. Secnidazole has antimicrobial activity against many anaerobic Gram-negative and Gram-positive bacterial species in vitro. Secnidazole can be used for the research of various diseases, such as amoebiasis and giardiasis, and bacterial vaginitis.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Secnidazole
Forma física Solid
CAS 3366-95-8
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H11N3O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo RP-14539 PM-185184
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (162.00 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (135.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C)CN1C([N+]([O-])=O)=CN=C1C
Peso molecular (g/mol) 185.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.18
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado