missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Seclidemstat, MedChemExpress

Código de producto. 16450267
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16450267 50 mg 50 miligramos
16484936 100 mg 100 miligramos
16456627 5 mg 5 miligramos
16423908 10 mg 10 miligramos
16422906 25 mg 25 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16450267

Marca: Medchem Express HY103713

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Seclidemstat is a potent noncompetitive and reversible KDM1A (LSD1) inhibitor (Ki=31 nM, IC50=13 nM). Seclidemstat promotes antitumor immunity in switch/sucrose nonfermentable (SWI/SNF) complex mutated ovarian cancer, as well as inhibit virus production, viral DNA replication, and late gene expression. Seclidemstat can be used for the research of Ewing Sarcoma.

Seclidemstat is a potent noncompetitive and reversible KDM1A (LSD1) inhibitor (Ki=31 nM, IC50=13 nM). Seclidemstat promotes antitumor immunity in switch/sucrose nonfermentable (SWI/SNF) complex mutated ovarian cancer, as well as inhibit virus production, viral DNA replication, and late gene expression. Seclidemstat can be used for the research of Ewing Sarcoma.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Seclidemstat
CAS 1423715-37-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23ClN4O4S
Cantidad 50 mg
Sinónimo SP-2577
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (110.88 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(N/N=C(C1=CC(Cl)=CC=C1O)\C)C2=CC=CC(S(=O)(N3CCN(C)CC3)=O)=C2
Peso molecular (g/mol) 450.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.94
Porcentaje de pureza 98.22%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.