Learn More
Bel-Art™ Secador™ 5.0 Adjustable Auto-Desiccator Cabinet, Electric Non-Desiccant
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- High-density foam gaskets to keep ambient humidity out and dry air inside
- Large clear polycarbonate panels are durable and allow for easy viewing of internal contents
- LCD shows the internal temperature and humidity level
- Includes 3 adjustable and removable shelves
- Electric models keeps internal humidity at 20 to 40%
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Tipo de producto | Desecador |
| Color | White |
| Modelo de cabina | Front-loading |
| Material | Policarbonato |
| Modelo de puerta | Hinged |
| Para utilizar con (equipo) | Bel-Art Secador™ 5.0 Desiccator Cabinet |
| N.º de estantes | 3 |
| Posición de los estantes | Ajustables |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 34 x 28 x 50 cm |
| Mostrar más |