missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SEC23B Monoclonal Antibody (OTI8F3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200016316
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17503094 30 μL 30 microlitros
17583084 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17503094 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA810190S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SEC23B Monoclonal antibody specifically detects SEC23B in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno SEC23B
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8F3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Atg4b
N.º de referencia del gen Q9Y4P1
Alias de gen CDAII; CDA-II; CDAN2; CWS7; HEMPAS; hSec23B; Protein transport protein Sec23B; Sec23 homolog B; Sec23 homolog B (S. cerevisiae); Sec23 homolog B, coat complex II component; Sec23 homolog B, COPII coat complex component; Sec23b; SEC23B (S. cerevisiae); SEC23-like protein B; SEC23-related protein B; transport protein SEC23B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ATG4B produced in HEK293T Cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23192
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.