missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SEC23B Monoclonal Antibody (OTI8F3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17583084
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17583084 100 μL 100 microlitros
17503094 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17583084

Marca: Origene Technologies TA810190

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The protein encoded by this gene is a member of the SEC23 subfamily of the SEC23/SEC24 family, which is involved in vesicle trafficking. The encoded protein has similarity to yeast Sec23p component of COPII. COPII is the coat protein complex responsible for vesicle budding from the ER. The function of this gene product has been implicated in cargo selection and concentration. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.

Especificaciones

Antígeno SEC23B
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8F3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SEC23B
N.º de referencia del gen Q15437
Alias de gen CDA-II, CDAII, CDAN2, CWS7, HEMPAS, hSec23B
Símbolos de los genes SEC23B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 392-641 of human SEC23B produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10483
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.