Learn More
SHOWA™ Guantes de nailon trenzado sin costuras con puntas de los dedos recubiertas de poliuretano
Descripción
- Las puntas de los dedos de poliuretano garantizan la sensibilidad al tacto
- El revestimiento es permeable, lo que permite que las manos respiren
- El guante es resistente a la deformación y mantiene su forma durante un largo periodo de tiempo
- No quedan huellas dactilares en objetos limpios y transparentes
- Su ajuste ceñido maximiza la respuesta táctil
- Pensado para aplicaciones de precisión
Especificaciones
Especificaciones
| Área revestida | A mano, en la punta de los dedos, fácilmente accesible… |
| Estructura | Tejido sin costuras |
| Material del manguito | Elástico |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Blanco |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Hand | Específico |
| Material | Nailon |
| Tipo de producto | Guantes de punto sin costuras |
| Tamaño | Pequeño |
| Mostrar más |