Learn More
SHOWA™ Guantes de nailon trenzado sin costuras con puntas de los dedos recubiertas de poliuretano
Código de producto. 17871201
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
10 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17871201 XL 10 pares
17851201 Pequeño 10 pares
17717627 Pequeño 10 pares
17707627 M 10 pares
17861201 L 10 pares
17727627 XL 10 pares
6 options
Código de producto. 17871201
Marca: SHOWA™ BO60009XL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de uso general incluyen un ajuste ceñido y puntas de los dedos recubiertas de poliuretano para más sensibilidad y control. Su fabricación permeable permite que las manos respiren y mantengan controlada la temperatura.
  • Las puntas de los dedos de poliuretano garantizan la sensibilidad al tacto
  • El revestimiento es permeable, lo que permite que las manos respiren
  • El guante es resistente a la deformación y mantiene su forma durante un largo periodo de tiempo
  • No quedan huellas dactilares en objetos limpios y transparentes
  • Su ajuste ceñido maximiza la respuesta táctil
  • Pensado para aplicaciones de precisión
Especificaciones
Estructura Tejido sin costuras
Material del manguito Elástico
Coating Material Poliuretano
Color Blanco
Acabado exterior Sin textura
Hand Específico
Material Nailon
Tipo de producto Guantes de punto sin costuras
Tamaño XL
Norma EN388 0131X
Para utilizar con (aplicación) Componentes electrónicos, control de calidad y circuitos integrados
Guantes con puño de color Natural
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie BO600
Yarn Gauge 13