Descripción
Fundas de sellado de PP esterilizables que sellan las cámaras individuales al llenarlas, vaciarlas o transportarlas. Los manguitos de sellado son fáciles de deslizar y se ajustan automáticamente a su posición. Longitud: 150 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreador de zona |
| Diámetro de la parte superior exterior (métrico) | 25 mm |
| Longitud (métrico) | 150 mm |