Learn More
DWK Life Sciences Junta anular, para esmerilados esféricos pulidos (silicona + FEP)
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Las juntas esmeriladas esféricas no lijadas DURAN™ solo se sellan mediante el anillo de sellado. Los anillos de silicona recubiertos con FEP se utilizan cuando se requiere una alta resistencia química.
- Debido a las propiedades del material, se puede utilizar para trabajar con altas demandas de resistencia química del anillo de sellado.
- Anillo de sellado de silicona y FEP
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 41 NS |
| Esterilizables en autoclave | No |
| Material | Silicona, FEP |
| Para utilizar con (aplicación) | Sellado de juntas esmeriladas esféricas no lijadas |
| Cantidad de embalaje | 10/paq. |