Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Herramienta de extracción de cierres y colocaciones
Descripción
- Ideales para aplicaciones en cromatografía
- Pueden usarse a temperaturas elevadas desde el vacío alto a presión media
- Vacío ajustable a una tasa de fuga de 1E-05 cc/seg de helio
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Herramienta de extracción del colocaciones y sellados para microválvulas de control |
| Para utilizar con (equipo) | Para microválvulas de control |