Learn More
BRAND™ Lámina de sellado Seal-R-film™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7163698 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
38 m
75 m
Anchura (métrico):
50 mm
100 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
38 metros
75 metros
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
16425314 38 m 100 mm 38 metros
16435314 75 m 50 mm 75 metros
16445314 75 m 100 mm 75 metros
16455314 15 m 500 mm 15 metros
4 options
Código de producto. 16425314
Marca: BRAND™ 701620
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
No más derrames, evaporación y contaminación La lámina de sellado Seal-R-film™ sella vasos de precipitados, matraces y otros recipientes. Siempre se adapta, incluso con formas irregulares.
  • La lámina de sellado puede estirarse hasta tres veces su longitud original.
  • La lámina Seal-R-film™ siempre se adapta, incluso con formas irregulares.
  • Por motivos de trazabilidad, cada rollo dispone de identificación de lote.
  • Con el cortador BRAND para la lámina de sellado podrá cortar rollos con anchos de 50 y 100 mm de forma eficiente y económica, y almacenarlos de forma limpia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción del artículo Lámina de sellado BRAND Seal-R-film™, longitud 38 m, anchura 100 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Longitud (métrico) 38 m
Material Cera mineral, poliolefina
Para utilizar con (equipo) Vasos de precipitados, matraces y otros recipientes