Learn More
ATAGO™ Refractómetro de agua de mar PAL-07S
Código de producto. 11711629
Click to view available options
:
Refractómetro de agua de mar; intervalo de gravedad específico: Desde 1,000 hasta 1,070
Código de producto. 11711629
Marca: ATAGO™ 4407
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El modelo PAL-07S es adecuado para medir la gravedad específica del agua de mar. Tiene un diseño higiénico, ya que se puede lavar con agua corriente.
  • Mide el agua de mar (gravedad específica).
  • Ligero y compacto, 100 g.
  • Diseñado ergonómicamente para operarlo con una sola mano.
  • El PAL actúa con una velocidad asombrosa. Basta con colocar una gota de muestra en la superficie del prisma y pulsar la tecla de inicio. El valor Brix (contenido/concentración de azúcar) se mostrará en solo 3 segundos.
  • La clase de protección del PAL es IP65. La muestra se puede enjuagar con agua corriente en la fase del muestreo. Su diseño permite al usuario limpiar fácilmente la muestra.
  • La fase del muestreo está diseñada para evitar que las soluciones se derramen.
  • La función de compensación automática de la temperatura permite realizar lecturas de medición independientemente de la temperatura ambiente.
  • Calibración solo con agua.
  • Cómodo maletín de almacenamiento.
Specifications
Tipo Refractómetro portátil
Scale Range Desde 1,000 hasta 1,070
Modelo PAL-07S
Exactitud ± 0,002 (gravedad específica)
Resolución 0,001 (gravedad específica)
Tipo de escala Gravedad específica del agua de mar
Tiempo de medición 3 s
Clasificación IP IP65
Peso (métrico) 100 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 55 x 31 x 109 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De 10,0 °C a 40,0 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Detalles de la fuente de alimentación 2 pilas AAA
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.