Learn More
Hoefer™ Unidad de electroforesis vertical Wide-Mini SE 640
Código de producto. p-4380531
Change view
Click to view available options
Tipo:
Unidad de electroforesis vertical mini, básica
Unidad de electroforesis vertical mini, completa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
11915358 Unidad de electroforesis vertical mini, completa cada uno
11985408 Unidad de electroforesis vertical mini, básica cada uno
2 options
Código de producto. 11915358
Marca: Hoefer™ SE640151.5
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Paquete básico: Cámara de tampón inferior (depósito), tapa de seguridad con cables, cámara de tampón superior con aleta de electrodo de cátodo y ánodo, 3 juegos de placas de vidrio (18 x 8 cm), cuatro conjuntos de abrazaderas de 8 cm, 6 levas, soporte de colada de gel doble con base de nivelación y nivel, barrera de tampón, plantilla de alineación de separador, herramienta de separación de placas Wonder Wedge y junta de gel.
Paquete completo: Cámara de tampón inferior (depósito), tapa de seguridad con cables, cámara de tampón superior con aleta de electrodo de cátodo y ánodo, 3 juegos de placas de vidrio (18 x 8 cm), cuatro conjuntos de abrazaderas de 8 cm, 6 levas, soporte de colada de gel doble con base de nivelación y nivel, barrera de tampón, plantilla de alineación de separador, herramienta de separación de placas Wonder Wedge, junta de gel, dos peines de 1,5 mm para 15 pocillos y dos juegos de separadores de 1,5 mm de grosor (2 cm de ancho).
Sistema Wide-Mini, ideal para la detección rápida de múltiples muestras
La unidad de electroforesis vertical Wide-Mini Hoefer ofrece un formato extra ancho ideal para ciclos rápidos y de alto rendimiento. Con la placa divisora de accesorios puede completar un ciclo de hasta 112 muestras en tan solo 40 minutos.
  • Tamaño máximo de placa de vidrio 18 x 8 cm, permite un rápido cribado de hasta 112 muestras a la vez
  • El diseño permite que los geles estén rodeados de tampón uniformemente, de modo que la disipación del calor sea eficiente; las bandas son afiladas y los carriles son rectos
  • Admite geles de desnaturalización o geles de poliacrilamida nativos
  • Realice ciclos de hasta cuatro geles de segunda dimensión sumando tiras IEF o geles de tubo
  • Ideal para optimizar los protocolos 2DE
  • Temperatura de almacenamiento: De + 15°C a 30°C
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Descripción Unidad de electroforesis vertical Wide-Mini, completa
Tipo Unidad de electroforesis vertical mini, completa
Rango de humedad Hasta el 80 %
Incluye Cámara (tanque) para tampón inferior, tapa de seguridad con electrodos, cámara para tampón superior con aleta de electrodos cátodo y ánodo, 3 juegos de placas de vidrio (18 x 8 cm), cuatro juegos de abrazaderas de 8cm, 6 levas, soporte doble de colado para geles con base para la nivelación, barrera de tampón, plantilla de alineación Spacer-Mate, herramienta de separación de placas de Wonder Wedge y sellado de gel, nivel de burbuja, peines, de 15 pocillos, espaciadores de 1,5 mm de grosor
Temperatura máxima (imperial) 113 °F
Temperatura máxima (métrico) 45 °C
Temperatura de almacenamiento (métrico) De 15 °C a 30 °C
Grosor del espaciador (imperial) 0,05 in
Separador del grosor (métrico) 0,15 cm
Anchura (imperial) 12,59 in
Anchura del gel (imperial) 7,08 in
Anchura (métrico) 32 cm
Anchura del gel (métrico) 18 cm
Altura (imperial) 11,41 in
Altura del gel (imperial) 3,14 in
Altura (métrico) 29 cm
Fondo (imperial) 5,51 in
Fondo (métrico) 14 cm
Tensión 1000 V
Vataje 50 W
Amperaje 500 mA