missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SDZ 220-581, MedChemExpress

Código de producto. 16431697
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16431697 50 mg 50 miligramos
16495518 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16431697 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13059

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SDZ 220-581 is an orally active, potent, competitive NMDA receptor antagonist with pKi value of 7.7.

SDZ 220-581 is an orally active, potent, competitive NMDA receptor antagonist with pKi value of 7.7.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SDZ 220-581
Forma física Solid
CAS 174575-17-8
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H17ClNO5P
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Información de solubilidad DMSO : 8.57 mg/mL (23.18 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES ClC1=CC=CC=C1C2=CC(C[C@H](N)C(O)=O)=CC(CP(O)(O)=O)=C2
Peso molecular (g/mol) 369.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.74
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.