missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SDR9C7 Monoclonal Antibody (OTI10F11), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200010430
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17575751 30 μL 30 microlitros
17555751 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17575751 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA502015S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SDR9C7 Monoclonal antibody specifically detects SDR9C7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno SDR9C7
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI10F11
Concentración 0.76 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SDR9C7
N.º de referencia del gen Q8NEX9
Alias de gen 1810054F20Rik; 4short chain dehydrogenase/reductase family 9C, member 7; orphan short chain dehydrogenase/reductase; orphan short-chain dehydrogenase / reductase; orphan short-chain dehydrogenase/reductase; Rdh20; Rdhs; RDH-S; retinol dehydrogenase 20; retinol dehydrogenase similar protein; Sdr9c7; SDRO; SDR-O; short chain dehydrogenase/reductase family 9C member 7; short chain dehydrogenase/reductase family 9C, member 7; short-chain dehydrogenase/reductase family 9C member 7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human SDR9C7 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 121214
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.