Descripción
The SDHD antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human SDHD. This antibody recognizes human antigen. The SDHD antibody has been validated for the following applications: IF, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SDHD |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 167 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 20 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 6392 |
| Especies diana | Human |
| Mostrar más |