Learn More
SDHD Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16834955 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16834955 150 μL 150 microlitros
16844955 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16834955
Marca: Proteintech 265191AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The SDHD antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human SDHD. This antibody recognizes human antigen. The SDHD antibody has been validated for the following applications: IF, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno SDHD
Aplicaciones Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 167 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6392
Especies diana Human
Isotype IgG