Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para SDF-1 alfa/CXCL12A humano
Código de producto. 17155409
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
17155409 5 × 96 pruebas cada uno
15424963 96 pruebas 1 set
2 options
Código de producto. 17155409
Marca: Invitrogen™ EHCXCL12AX5
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para SDF-1alfa/CXCL12A humano (SDF-1?) cuantifica SDF-1? hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el SDF-1? hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para SDF-1? humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (de captura). El sándwich se forma mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal mensurable. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Todos los lotes fabricados de este kit de ELISA se someten a pruebas de calidad para garantizar diversos criterios, tales como la sensibilidad, la especificidad, la precisión y la consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La CXCL12 es una quimiocina alfa derivada de células estromales de la familia de las intercrinas. Este producto genético y su receptor CXCR4 pueden activar los linfocitos y se han asociado a la metástasis de algunos cánceres como el cáncer de mama. Las mutaciones en este gen están relacionadas con la resistencia a las infecciones de tipo 1 del virus de inmunodeficiencia humana. Se han encontrado múltiples variantes de transcripción que codifican diferentes isoformas para este gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P48061
Intervalo del ensayo De 93,75 pg/ml a 6000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 80 pg/ml
Intervalo de calibración De 80 pg/ml a 6000 pg/ml
Descripción Kit de ELISA para SDF-1 A (CXCL12A), 96 ensayos, 1 kit, especie humana, conjugado HRP, método de detección colorimétrica, enzimoinmunoanálisis de adsorción diseñado para la cuantificación y detección de SDF-1 A (CXCL12A) en muestras que utilizan un lector de microplacas
Analitos detectables SDF-1 A (CXCL12A), SDF-1 A humano
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Método de detección Colorimétrico
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quimiocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 6387
Símbolo de gen IRH,PBSF,SCYB12,SDF1,TLSF,TPAR1
Especie del huésped Humano
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Cromógeno, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, SAV-HRP, Cubiertas adhesivas para placas, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Solución de parada, Tampón de lavado, Anticuerpo de detección biotinilado
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transducción de señal
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo IRH, PBSF, SCYB12, SDF1, TLSF, TPAR1
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min