Learn More
Invitrogen™ SDF-1 alpha/CXCL12A Human ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®, PeproTech®
Descripción
La CXCL12 es una quimiocina alfa derivada de células estromales de la familia de las intercrinas. Este producto genético y su receptor CXCR4 pueden activar los linfocitos y se han asociado a la metástasis de algunos cánceres como el cáncer de mama. Las mutaciones en este gen están relacionadas con la resistencia a las infecciones de tipo 1 del virus de inmunodeficiencia humana. Se han encontrado múltiples variantes de transcripción que codifican diferentes isoformas para este gen.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P48061 |
| Tipo de producto | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 6387 |
| Símbolo de gen | CXCL12 |
| Cantidad | 2 x 96 pruebas |
| Estado normativo | RUO |
| Requisitos de almacenamiento | Refer to product documentation for component specific storage temperature. |
| Objetivo | Humano |