Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para SDF-1 alfa/CXCL12 de ratón
Descripción
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
El ensayo ELISA para SDF-1 alfa/CXCL12 de ratón cuantifica el SDF-1α ms en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la SDF-1α ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para SDF-1α de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P40224 |
| Intervalo del ensayo | De 9,38 pg/ml a 600 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 3 pg/ml |
| Intervalo de calibración | De 3 pg/ml a 600 pg/ml |
| Descripción | Kit de ELISA para SDF-1 alfa CXCL12, 96 ensayos, 1 kit, especie de ratón, conjugado de estreptavidina-HRP, método de detección colorimétrica, enzimoinmunoanálisis de adsorción diseñado para la cuantificación y detección de SDF-1 alfa CXCL12 en muestras que utilizan un lector de microplacas |
| Analitos detectables | SDF-1 alpha CXCL12, mouse SDF-1 |
| ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
| Conjugado | Biotina |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Mostrar más |