missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SCYL1BP1 Antibody (OTI2H6), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-74030AF594
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SCYL1BP1 Monoclonal specifically detects SCYL1BP1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
| SCYL1BP1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| GORAB | |
| Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 35-394 of human SCYL1BP1 (NP_689494) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| 92344.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot | |
| OTI2H6 | |
| Western Blot | |
| FLJ11752, golgin, RAB6-interacting, GONTKL-binding protein 1, hNTKL-BP1, MGC51263, MGC70512, N-terminal kinase-like-binding protein 1, NTKL-BP1, NTKLBP1SCY1-like 1-binding protein 1, RAB6-interacting golgin, SCY1-like 1 binding protein 1, SCYL1-BP1, SCYL1BP1SCYL1-binding protein 1 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido