missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SCYE1, Mouse anti-Human, Clone: M1, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00009255-M02.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: MANNDAVLKRLEQKGAEADQIIEYLKQQVSLLKEKAILQATLREEKKLRVENAKLKKEIEELKQELIQAEIQNGVKQIPFPSGTPLHANSMVSENVIQSTAVTTVSSGTKEQIKGGTGDEKKAKEKIEKKGEKKEKKQQSIAGSADSKPIDVSRLDLRIGCIITARKHPDADSLYVEEVDVGEIAPRTVVSGLVNHVPLEQMQNRMVILLCNLKPAKMRGVLSQAMVMCASSPEKIEILAPPNGSVPGDRITFDAFPGEPDKELNPKKKIWEQIQPDLHTNDECVATYKGVPFEVKGKGVCRAQTMSNSGIKEspecificaciones
| SCYE1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| small inducible cytokine subfamily E, member 1 (endothelial monocyte-activating) | |
| AIMP1/EMAP2/EMAPII/p43 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA, Immunofluorescence | |
| M1 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| BC014051 | |
| SCYE1 | |
| SCYE1 (AAH14051, 1 a.a. ∼ 312 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 9255 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido