missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SCXA Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17187588 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
400 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17187588 400 μL 400 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17187588

Marca: Invitrogen™ PA5116356

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SCXA Polyclonal Antibody for Western Blot

Enables DNA-binding transcription activator activity, RNA polymerase II-specific and bHLH transcription factor binding activity. Contributes to E-box binding activity. Involved in positive regulation of transcription by RNA polymerase II. Located in nucleus. Part of transcription regulator complex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SCXA
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.45 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica SCX
N.º de referencia del gen Q64124
Alias de gen basic helix-loop-helix transcription factor scleraxis; BB114693; Bhlha41; BHLHA48; class A basic helix-loop-helix protein 41; Class A basic helix-loop-helix protein 48; class II bHLH protein scleraxis; Scl; scleraxis; scleraxis basic helix-loop-helix transcription factor; scleraxis bHLH transcription factor; scleraxis homolog A; scleraxis homolog B; SCX; SCXA; SCXB
Símbolos de los genes SCX
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 172-205 amino acids from the C-terminal region of Mouse Scx.
Método de purificación Protein A, Antigen affinity chromatography
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20289
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.