missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCUBE3 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30150222
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30150222 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30150222

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP241186CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SCUBE3 Polyclonal antibody specifically detects SCUBE3 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SCUBE3
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CEGF3, CUB and EGF containing protein 3, CUB domain and EGF-like repeat containing 3, DKFZp686B09105, DKFZp686B1223, DKFZp686D20108, FLJ34743, signal peptide, CUB and EGF-like domain containing protein 3, signal peptide, CUB and EGF-like domain-containing protein 3, signal peptide, CUB domain, EGF-like 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the center of human SCUBE3. The immunogen is located within amino acids 210 - 260 of SCUBE3. Amino Acid Squence: HIKFVLHTDGKT
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 222663
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.