missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SCUBE2 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15734191 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15734191 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15734191

Marca: Invitrogen™ PA556278

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: SGIHLSSDVT TIRTSVTFKL NEGKCSLKNA ELFPEGLRPA LPEKHSSVKE SFRYVNLTCS SGKQVPGAPG RPSTPKEMFI TVEFELETNQ KEVTASCDLS CIVKRTEKRL RKAIRTLRKA VHREQFHLQL SGMNLDVAK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 82%, Rat - 83%.

SCUBE2 is a member of a family of secreted glycoproteins that contain N-terminal EGF-like repeats and C-terminal cysteine-rich motifs and CUB domain and are expressed in embryonic neuroectoderm and vascular epithelium. SCUBE2 is a close homolog to SCUBE1 and can form a heterodimeric complex with SCUBE1. SCUBE2 is thought to participate in the Hedgehog signaling pathway by specifically interacting with Sonic Hedgehog (SHH) and the receptor PTCH1, enhancing the SHH signaling activity in the raft microdomains of the plasma membrane, and may thus play important roles in organ development and tumor progression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SCUBE2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica SCUBE2
N.º de referencia del gen Q9NQ36
Alias de gen CEGB1; CEGF1; CEGP1; Protein CEGP1; RGD1563998; Scube/You; SCUBE2; Scube2-ps1; signal peptide; Signal peptide, CUB and EGF-like domain-containing protein 2; signal peptide, CUB domain and EGF like domain containing 2; signal peptide, CUB domain, EGF-like 2; signal peptide, CUB domain, EGF-like 2, pseudogene 1
Símbolos de los genes SCUBE2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human SCUBE2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-88796).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57758
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.