Learn More
Labconco™ Scroll Vacuum Pump Accessory, Silencer
Código de producto. 17657835 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Bomba de vacío con paletas giratorias
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con unitSize
17657835 Bomba de vacío con paletas giratorias cada uno
1 options
Código de producto. 17657835
Marca: Labconco™ 7587300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For use with Labconco™ Scroll vacuum pump. Labconco™ Scroll Vacuum Pump Accessory, Silencer combines filtration efficiency with noise reduction.
Silencer for Labconco Scroll Pumps filters exhaust while silencing exhaust pump noise. It also prevents tip seal dust from contaminating the environment. Sound absorbent element is replaceable. Includes filter, centering ring and clamp to attach to exhaust outlet.
Especificaciones
Peso con embalaje (imperial) 2.0 lb.
Peso con embalaje (métrico) 0.9 kg
Incluye Filter, Centering ring and Clamp to attach to exhaust outlet
Para utilizar con Bomba de vacío con paletas giratorias
Tipo de bomba Vacuum Pump