Learn More
Labconco™ Bomba de vacío con paletas giratorias
Código de producto. p-6977005 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
189/ l/min
195/ l/min
Requisitos eléctricos:
115 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60Hz
Peso (métrico):
26,8 kg
28 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Requisitos eléctricos Peso (métrico) unitSize
17510775 195/ l/min 115 V, 50/60 Hz 26,8 kg cada uno
15914232 189/ l/min 230 V, 50/60Hz 28 kg cada uno
2 options
Código de producto. 17510775
Marca: Labconco™ 7587000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para su uso con sistemas de liofilización FreeZone™ - Bombas secas sin aceite que requieren muy poco mantenimiento. La bomba de vacío con paletas giratorias Labconco™ es una bomba seca que utiliza dos paletas en espiral para comprimir el aire y los vapores y desplazarlos hacia el escape.
  • Se recomienda cambiar las paletas giratorias cada 40 000 horas de uso
  • Manipule el vapor de agua mejor que con la mayoría de los tipos de bombas y reduzca significativamente el ruido durante el funcionamiento
  • Capacidad de desplazamiento de 189 a 195l /min, dependiendo de los Hz de funcionamiento
  • Bombas completamente libres de aceite con un diseño realmente sin hidrocarburos
  • Todos los modelos incluyen válvulas Chemraz™ resistentes a ácidos y accesorios de acero inoxidable para la resistencia a la corrosión
  • Tenga un inversor para que el funcionamiento de la tensión se pueda cambiar sobre el terreno si es necesario
  • La salida de vacío es 1,9 cm (0,75 pulg) de diámetro externo
  • Se puede utilizar con muestras acuosas y de disolventes, como acetonitrilo, así como con aplicaciones de concentración
  • Incluye ambos cables de alimentación de 115 V y 230 V
Specifications
Vacío máx. <7 x 10-3 mBar
Incluye Cables de alimentación de 115 V y 230 V
Requisitos eléctricos 115 V, 50/60 Hz
Fondo (métrico) 50,8 cm
Peso (imperial) 59 lb
Peso (métrico) 26,8 kg
Caudal 195/ l/min
Para utilizar con Sistemas de liofilización FreeZone™
Altura total (imperial) 15 in
Altura global (métrico) 38,1 cm
Anchura total (imperial) 12 in
Anchura global (métrico) 30,4 cm
Tipo de bomba Vacuum Pump
Presión máxima 1 atm
Tensión 115 V