Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubos de rosca con cono NS, tapón y sellado
Descripción
- Adaptadores de rosca
- Fabricados con tubos DURAN™
- Con tapón de rosca con abertura y anillo de sellado de silicona
- Con arandelas de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Para tubos de diámetro de 5,5 a 6,5 mm |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de rosca | GL 14 |
| Incluye | Cono NS, tapón y sellado |
| Tamaño del cono | NS 24/29 |