Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubos de rosca para sopladores de vidrio
Descripción
- Conforme a DIN 12216 y además de la norma
- Con rosca DIN (GL)
- Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Material | Vidrio Duran |
| Grosor (métrico) | 1,8 mm |
| Cantidad de embalaje | 10/paq. |
| Tamaño de rosca | GL 18 |